3-Metil-1,3-butanodiol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

M0818-25ML M0818-500ML
TCIAM0818-25MLEA 17 EUR
TCIAM0818-25ML TCIAM0818-500ML
3-Metil-1,3-butanodiol ≥98.0% (por GC)
3-Metil-1,3-butanodiol
Formula: C₅H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 203°C
Pto. de inflamación: 116°C
Número MDL: MFCD00059655
Núm. CAS: 2568-33-4
EINECS: 459-270-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ede924520ea3a15b2008fef04d0360cf15f89c72&vid=ede924520ea3a15b2008fef04d0360cf15f89c72&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR