(2-Metoxifenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Methoxybenzyl cyanide

M0855-25G M0855-500G
TCIAM0855-25GEA 22 EUR
TCIAM0855-25G TCIAM0855-500G
(2-Metoxifenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
(2-Metoxifenil)acetonitrilo
Formula: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Pto. Ebullición: 97°C
Número MDL: MFCD00001902
Núm. CAS: 7035-03-2
EINECS: 230-314-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28d13a1d3d67a6c19029e19030c53c05817958d7&vid=28d13a1d3d67a6c19029e19030c53c05817958d7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR