2-Metilindolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0871-25ML
TCIAM0871-25MLEA 46 EUR
TCIAM0871-25ML
2-Metilindolina ≥98.0% (por GC)
2-Metilindolina
Formula: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Densidad: 1,0236 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD00005706
Núm. CAS: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ffc7156df5f5c5bfd6f89c65a70f104456eebcd&vid=9ffc7156df5f5c5bfd6f89c65a70f104456eebcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %