2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0976-25G
TCIAM0976-25GEA 31 EUR
TCIAM0976-25G
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Mercapto-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₃H₄N₂S₂
Número MDL: MFCD00038349
Núm. CAS: 29490-19-5
EINECS: 249-667-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d2474d5a41c1f5175d58da4bda8efc0ee1ca39e&vid=4d2474d5a41c1f5175d58da4bda8efc0ee1ca39e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C