N-Oxido de N-metilmorfolina 50% ∼4.8 mol/L in water

Proveedor: TCI
Atención

M0981-25ML M0981-500ML
TCIAM0981-25MLEA 21 EUR
TCIAM0981-25ML TCIAM0981-500ML
N-Oxido de N-metilmorfolina 50% ∼4.8 mol/L in water
N-Oxido de N-metilmorfolina
Formula: C₅H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD00005947
Núm. CAS: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5baf5020a54b72aaaf54d050d5921b2e39b988cc&vid=c9237959ddf14f168b50ddcf52335216f697359a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 49.0 to 55.0 w/w%

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR