6-Methyl-2-pyridinemethanol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

M1282-25G M1282-5G
TCIAM1282-25GEA 440 EUR
TCIAM1282-25G TCIAM1282-5G
6-Methyl-2-pyridinemethanol ≥98.0% (por GC)
6-Methyl-2-pyridinemethanol
Formula: C₇H₉NO
Número MDL: MFCD00023520
Núm. CAS: 1122-71-0
EINECS: 214-358-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR