Ácido (2-metilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)

Proveedor: TCI
Atención

M1313-25G M1313-5G
TCIAM1313-25GEA 94 EUR
TCIAM1313-25G TCIAM1313-5G
Ácido (2-metilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-metilfenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₂
Pto. de fusión: 160…166 °C
Número MDL: MFCD00093526
Núm. CAS: 16419-60-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a1ba1bd97380d6b75038543068db437524f5301&vid=3a1ba1bd97380d6b75038543068db437524f5301&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 116.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR