1-Adamantyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Atención


Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

M1526-25G M1526-5G
TCIAM1526-25GEA 272 EUR
TCIAM1526-25G TCIAM1526-5G
1-Adamantyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
1-Adamantyl methacrylate
Formula: C₁₄H₂₀O₂
Pto. Ebullición: 113°C
Número MDL: MFCD08703330
Núm. CAS: 16887-36-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR