3-(Trifluorometil)benzoato de metilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

M1718-25G M1718-5G
TCIAM1718-25GEA 51 EUR
TCIAM1718-25G TCIAM1718-5G
3-(Trifluorometil)benzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
3-(Trifluorometil)benzoato de metilo
Formula: C₉H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 198°C
Pto. de inflamación: 40°C
Número MDL: MFCD00043543
Núm. CAS: 2557-13-3
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da0bc0f733ab821587e0fe203ecb5b3559ee862&vid=3da0bc0f733ab821587e0fe203ecb5b3559ee862&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR