2,4-Difluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

M1879-25G M1879-5G
TCIAM1879-25GEA 90 EUR
TCIAM1879-25G TCIAM1879-5G
2,4-Difluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
2,4-Difluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆F₂O₂
Pto. Ebullición: 194°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD03093799
Núm. CAS: 106614-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac4fe93e034d7ef084d28a0951aeebc572cc038f&vid=ac4fe93e034d7ef084d28a0951aeebc572cc038f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR