5-(Trifluorometil)-m-anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Metoxi-5-(trifluorometil)anilina, 5-(Trifluorometil)-3-anísidina, 5-(Trifluorometil)-3-metoxianilina

M2262-1G M2262-5G
TCIAM2262-1GEA 36 EUR
TCIAM2262-1G TCIAM2262-5G
5-(Trifluorometil)-m-anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-(Trifluorometil)-m-anísidina
Formula: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Número MDL: MFCD00000393
Núm. CAS: 349-55-3
EINECS: 206-487-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cd89fc11fa56fa631dab3f367f8138ed4de7b65&vid=6cd89fc11fa56fa631dab3f367f8138ed4de7b65&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR