5-Bromo-2-cloronicotinato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2513-5G
TCIAM2513-5GEA 50 EUR
TCIAM2513-5G
5-Bromo-2-cloronicotinato de metilo ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-cloronicotinato de metilo
Formula: C₇H₅BrClNO₂
Número MDL: MFCD03844848
Núm. CAS: 78686-79-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1da60f1732611a24dbc187debb320b66046a9af&vid=b1da60f1732611a24dbc187debb320b66046a9af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C