1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine nitrate ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

M2613-1G M2613-5G
TCIAM2613-1GEA 68 EUR
TCIAM2613-1G TCIAM2613-5G
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine nitrate ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
1-(2-Methyl-5-nitrophenyl)guanidine nitrate
Formula: C₈H₁₀N₄O₂
Pto. de fusión: 218°C
Número MDL: MFCD09842424
Núm. CAS: 152460-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c5950dba29ac3af8695b0d0422b70a828b2fa01&vid=0c5950dba29ac3af8695b0d0422b70a828b2fa01&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR