Ácido 2-metoxi-5-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

M2650-1G M2650-5G
TCIAM2650-1GEA 49 EUR
TCIAM2650-1G TCIAM2650-5G
Ácido 2-metoxi-5-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-metoxi-5-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₈BNO₃
Pto. Ebullición: 102°C
Número MDL: MFCD05663858
Núm. CAS: 445264-61-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=326e515c8a05321aa32bac456941c1631030308e&vid=326e515c8a05321aa32bac456941c1631030308e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR