4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI

M3054-1G M3054-5G
TCIAM3054-1GEA 49 EUR
TCIAM3054-1G TCIAM3054-5G
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (por GC)
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₆H₆OS
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de inflamación: 92°C
Número MDL: MFCD00159561
Núm. CAS: 6030-36-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR