(4-Nitrofenil)acetato de etilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

N0228-25G N0228-5G
TCIAN0228-25GEA 83 EUR
TCIAN0228-25G TCIAN0228-5G
(4-Nitrofenil)acetato de etilo ≥98.0% (por GC)
(4-Nitrofenil)acetato de etilo
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
Pto. Ebullición: 196°C
Número MDL: MFCD00017046
Núm. CAS: 5445-26-1
EINECS: 226-646-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1e58262c8eb2f281e3a4188c465582e0c3e3c9d&vid=a1e58262c8eb2f281e3a4188c465582e0c3e3c9d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR