4-Nitroimidazol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

N0506-25G N0506-500G
TCIAN0506-25GEA 23 EUR
TCIAN0506-25G TCIAN0506-500G
4-Nitroimidazol ≥98.0% (por GC)
4-Nitroimidazol
Formula: C₃H₃N₃O₂
Pto. de fusión: 312°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005196
Núm. CAS: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR