4-Nitro-o-toluidina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Metil-4-nitroanilina, 4-Nitro-2-metilanilina
N0529-25G
TCIAN0529-25GEA 32 EUR
TCIAN0529-25G
4-Nitro-o-toluidina ≥99.0% (por GC)
4-Nitro-o-toluidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Pto. de fusión: 135
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007734
Núm. CAS: 99-52-5
EINECS: 202-762-1
UN: 2660
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6f4f72f13ffa7064b5fc0ac77d340848308d0ab&vid=c6f4f72f13ffa7064b5fc0ac77d340848308d0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C