Cloruro de 4-metil-3-nitrobenceno-1-sulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
N0704-25G N0704-5G
TCIAN0704-25GEA 673 EUR
TCIAN0704-25G TCIAN0704-5G
Cloruro de 4-metil-3-nitrobenceno-1-sulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-metil-3-nitrobenceno-1-sulfonilo
Formula: C₇H₆ClNO₄S
Pto. Ebullición: 154°C
Número MDL: MFCD00129811
Núm. CAS: 616-83-1
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8440ac231e08bdb87d7446dd6d97c93567dcb7f0&vid=8440ac231e08bdb87d7446dd6d97c93567dcb7f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity