Nigrosine, soluble_water
Proveedor: TCI
Sinónimos: CI 50420
N0782-25G
TCIAN0782-25GEA 16 EUR
TCIAN0782-25G
Nigrosine, soluble_water
Nigrosine
Número MDL: MFCD00044681
Núm. CAS: 8005-03-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black powder to crystal
Lambda max. 294.0 to 304.0 nm (H2O)
Lambda max.2 574.0 to 584.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 400 (H2O, 294.0 to 304.0 nm)
Absorbance (E1%1cm)2 min. 200 (H2O, 574.0 to 584.0 nm)