(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: (R)-1-(Naphthalen-2-yl)ethanol, (R)-(+)-alpha-Methyl-2-naphthalenemethanol, (R)-(+)-2-(1-Hydroxyethyl)naphthalene

N0784-1G
TCIAN0784-1GEA 746 EUR
TCIAN0784-1G
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethanol
Formula: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Número MDL: MFCD00075344
Núm. CAS: 52193-85-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +37.0 to +42.0 deg (C=1, methanol)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR