Ácido 5-nitro-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

N0930-1G N0930-5G
TCIAN0930-1GEA 64 EUR
TCIAN0930-1G TCIAN0930-5G
Ácido 5-nitro-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 5-nitro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄N₂O₄
Número MDL: MFCD04114182
Núm. CAS: 30651-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91359c99cc8d11f59488621477e8a1cbdc58d384&vid=91359c99cc8d11f59488621477e8a1cbdc58d384&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR