6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 6-Nitro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one

N0999-1G
TCIAN0999-1GEA 143 EUR
TCIAN0999-1G
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (por GC)
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₆N₂O₄
MW: 194,15 g/mol
Número MDL: MFCD03425744
Núm. CAS: 81721-87-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f382b0c029da776342fae6a3226772d009c801d6&vid=f382b0c029da776342fae6a3226772d009c801d6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 236.0 to 240.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR