Ácido nicotínico (Niacin) ≥99.5% (by HPLC, titration analysis) matrix for MALDI-TOF/MS

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Ácido 3-piridincarboxílico, Ácido piridina-3-carboxílico

N1103-1G N1103-5G
TCIAN1103-1GEA 18 EUR
TCIAN1103-1G TCIAN1103-5G
Ácido nicotínico (Niacin) ≥99.5% (by HPLC, titration analysis) matrix for MALDI-TOF/MS
Ácido nicotínico (Niacin)
Formula: C₆H₅NO₂
Número MDL: MFCD00006391
Núm. CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Índice Merck: 14,06525
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3150a1b2f0c2afb024ea461f2b53faada5d579b4&vid=3150a1b2f0c2afb024ea461f2b53faada5d579b4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.5 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.5 %
Melting point 236.0 to 240.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR