Naphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]thiadiazole) 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD

Proveedor: TCI

Sinónimos: NTz

N1105-200MG
TCIAN1105-200MGEA 232 EUR
TCIAN1105-200MG
Naphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]thiadiazole) 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Naphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]thiadiazole)
Formula: C₁₀H₄N₄S₂
MW: 244.29 g/mol
Número MDL: MFCD28579827
Núm. CAS: 133546-47-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=979155cd060cbbd96e58da58d0c4bcffe1c734f5&vid=979155cd060cbbd96e58da58d0c4bcffe1c734f5&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 21.80 to 24.10 %
Melting point 246.0 to 250.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR