N-Acetylneuraminic acid trimer alpha(2-8) ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Neu5Ac alpha(2-8)Neu5Ac alpha(2-8)Neu5Ac
N1164-10MG
TCIAN1164-10MGEA 283 EUR
TCIAN1164-10MG
N-Acetylneuraminic acid trimer alpha(2-8) ≥95.0% (by HPLC)
N-Acetylneuraminic acid trimer alpha(2-8)
Formula: C₃₃H₅₃N₃O₂₅
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 76152-09-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%