1-(2-Metil-4-(2-metilfenilazo)fenilazo)-2-naftol

Proveedor: TCI
Atención

O0100-25G O0100-100G
TCIAO0100-25GEA 16 EUR
TCIAO0100-25G TCIAO0100-100G
1-(2-Metil-4-(2-metilfenilazo)fenilazo)-2-naftol
1-(2-Metil-4-(2-metilfenilazo)fenilazo)-2-naftol
Formula: C₂₄H₂₀N₄O
Pto. de fusión: 188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003893
Núm. CAS: 85-83-6
EINECS: 201-635-8
Índice Merck: 14,08393
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=208ba432e564eb0b71084ff79b1e9d2229454f3e&vid=208ba432e564eb0b71084ff79b1e9d2229454f3e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Lambda max. 514.0 to 517.0 nm (THF)
Absorbance min. 0.780 (10mg/L, THF, 514.0 to 517.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 2.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR