2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 1-Chlorocarbonyl-2-imidazolidinone, 2-Oxoimidazolidine-1-carbonyl chloride, 1-Chloroformyl-2-imidazolidinone

O0352-25G O0352-5G
TCIAO0352-25GEA 227 EUR
TCIAO0352-25G TCIAO0352-5G
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride
Formula: C₄H₅ClN₂O₂
MW: 148.55 g/mol
Pto. de fusión: 157°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02683529
Núm. CAS: 13214-53-4
EINECS: 236-185-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR