Fenilacetato de metilo ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI

P0125-25ML P0125-500ML
TCIAP0125-25MLEA 17 EUR
TCIAP0125-25ML TCIAP0125-500ML
Fenilacetato de metilo ≥99.0% (por GC)
Fenilacetato de metilo
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de fusión: 49…50 °C
Densidad: 1,067 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 89°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008453
Núm. CAS: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Índice Merck: 14,07268
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b5b4125c7192140962c1d39d4ad8af1b0b57916&vid=7393db71febb6d9cb611de384d2e6105f2e4c533&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR