DL-α-Fenilalanina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Fenil-DL-alanina, H-DL-Phe-OH, DL-Fenilalanina
P0136-25G
TCIAP0136-25GEA 27 EUR
TCIAP0136-25G
DL-α-Fenilalanina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
DL-α-Fenilalanina
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 173 °C
Número MDL: MFCD00064225
Núm. CAS: 150-30-1
EINECS: 205-756-7
Índice Merck: 13,07355
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faac33cc3f7ee6a1d3b09de238a299740de0e039&vid=faac33cc3f7ee6a1d3b09de238a299740de0e039&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency