Piperazina, anhidro ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

P0446-25G P0446-500G
TCIAP0446-25GEA 22 EUR
TCIAP0446-25G TCIAP0446-500G
Piperazina, anhidro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Piperazina
Formula: C₄H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 146 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 44…46 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005953
Núm. CAS: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,07464
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7121c109cda0e28fd9eee6f3fdee46138495a2b&vid=50e812a0b33534f9769755db89d93fca83150945&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR