Piruvato de metilo ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

P0580-25ML P0580-500ML
TCIAP0580-25MLEA 17 EUR
TCIAP0580-25ML TCIAP0580-500ML
Piruvato de metilo ≥97.0% (por GC)
Piruvato de metilo
Formula: C₄H₆O₃
Pto. Ebullición: 138°C
Densidad: 1,154 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 39°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008754
Núm. CAS: 600-22-6
EINECS: 209-987-4
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e689b39c787238ba71b2534ba8701f6e5daa49e2&vid=e689b39c787238ba71b2534ba8701f6e5daa49e2&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR