Prednisolona ≥98.0% (by HPLC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Prednisolonum

P0637-1G P0637-5G P0637-25G
TCIAP0637-1GEA 34 EUR
TCIAP0637-1G TCIAP0637-5G TCIAP0637-25G
Prednisolona ≥98.0% (by HPLC)
Prednisolona
Formula: C₂₁H₂₈O₅
MW: 360.45 g/mol
Pto. Ebullición: 571
Pto. de fusión: 246
Número MDL: MFCD00003649
Núm. CAS: 50-24-8
EINECS: 200-021-7
Índice Merck: 14,07721
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=def5e482872820c4be850ecfb789b3fcb03155b4&vid=def5e482872820c4be850ecfb789b3fcb03155b4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +97.0 to +103.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in Dioxane almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR