Perfluorokerosene, low boiling for mass spectrometry
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: PFK
P0690-10G
TCIAP0690-10GEA 127 EUR
TCIAP0690-10G
Perfluorokerosene, low boiling for mass spectrometry
Perfluorokerosene
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00132835
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116a12ead0ed56c97bbd63234ef1670cdacb369d&vid=ff76e9f219e6c63a94ceb39d9149d15c1dbaf358&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Suitability for Mass-analysis calibratio to pass test