4-Pentin-2-ol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0818-5ML
TCIAP0818-5MLEA 43 EUR
TCIAP0818-5ML
4-Pentin-2-ol ≥97.0% (por GC)
4-Pentin-2-ol
Formula: C₅H₈O
Pto. Ebullición: 126°C
Densidad: 0,894 g/cm³ (17 °C)
Pto. de inflamación: 37°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004555
Núm. CAS: 2117-11-5
EINECS: 218-321-1
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0299f3d26090d31b05d14d662aad1f4efd7cf37&vid=c0299f3d26090d31b05d14d662aad1f4efd7cf37&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %