PIPES-Na ≥99.0% (by titrimetric analysis) good's buffer component for biological research
Proveedor: TCI
Sinónimos: Hidrogenopiperazina-1,4-dietanosulfonato de sodio
P0875-25G
TCIAP0875-25GEA 35 EUR
TCIAP0875-25G
PIPES-Na ≥99.0% (by titrimetric analysis) good's buffer component for biological research
PIPES-Na
Formula: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065472
Núm. CAS: 10010-67-0
EINECS: 233-005-3
Índice Merck: 14,07479
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ab9fa39eee3f01694dc454bc3552edb2b4d92ea&vid=68b54802c9d91919b0b576be7b90e2c1911c0e77&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %