(±)-4-Fenil-2-butanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0876-25ML
TCIAP0876-25MLEA 127 EUR
TCIAP0876-25ML
(±)-4-Fenil-2-butanol ≥99.0% (por GC)
(±)-4-Fenil-2-butanol
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
MW: 150,22 g/mol
Pto. Ebullición: 239°C
Densidad: 0,9934 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044349
Núm. CAS: 2344-70-9
EINECS: 219-055-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed55ec3b2076b6cb412e3fd702ff950beee09e37&vid=ed55ec3b2076b6cb412e3fd702ff950beee09e37&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %