4-(1,3-Benzodioxol-5-il)butan-2-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone
P1089-25G
TCIAP1089-25GEA 75 EUR
TCIAP1089-25G
4-(1,3-Benzodioxol-5-il)butan-2-ona ≥98.0% (por GC)
4-(1,3-Benzodioxol-5-il)butan-2-ona
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 165°C
Número MDL: MFCD00016910
Núm. CAS: 55418-52-5
EINECS: 259-630-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency