Feniltrimetilsilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1299-25ML
TCIAP1299-25MLEA 90 EUR
TCIAP1299-25ML
Feniltrimetilsilano ≥98.0% (por GC)
Feniltrimetilsilano
Formula: C₉H₁₄Si
Pto. Ebullición: 170°C
Densidad: 0,873 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 40°C
Número MDL: MFCD00008271
Núm. CAS: 768-32-1
EINECS: 212-192-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1834b4a6b9bd171d3b849d517de860983c106d8&vid=f1834b4a6b9bd171d3b849d517de860983c106d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %