1-Piperidinepentanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

P1385-1G P1385-5G
TCIAP1385-1GEA 41 EUR
TCIAP1385-1G TCIAP1385-5G
1-Piperidinepentanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Piperidinepentanol
Formula: C₁₀H₂₁NO
Pto. Ebullición: 140°C
Número MDL: MFCD03093640
Núm. CAS: 2937-83-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR