(R)-(+)-1,2-Epoxipropano ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

P1396-25ML P1396-5ML
TCIAP1396-25MLEA 171 EUR
TCIAP1396-25ML TCIAP1396-5ML
(R)-(+)-1,2-Epoxipropano ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-1,2-Epoxipropano
Formula: C₃H₆O
Pto. Ebullición: 34°C
Densidad: 0,829 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –37°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066211
Núm. CAS: 15448-47-2
UN: 1280
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=167f3c0d71e063b2cb9b1703520f5aab0781b769&vid=167f3c0d71e063b2cb9b1703520f5aab0781b769&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (neat)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR