1-Fenil-2-(trimetilsilil)acetileno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

P1398-5ML P1398-25ML
TCIAP1398-5MLEA 32 EUR
TCIAP1398-5ML TCIAP1398-25ML
1-Fenil-2-(trimetilsilil)acetileno ≥98.0% (por GC)
1-Fenil-2-(trimetilsilil)acetileno
Formula: C₁₁H₁₄Si
Pto. de inflamación: 73°C
Número MDL: MFCD00054860
Núm. CAS: 2170-06-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6d59e659c2441a2cedb2e2af56ff132d978e546&vid=b6d59e659c2441a2cedb2e2af56ff132d978e546&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR