o-Fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis) for biochemical research

Proveedor: TCI
Peligro

P1805-5G P1805-1G
TCIAP1805-5GEA 52 EUR
TCIAP1805-5G TCIAP1805-1G
o-Fenilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis) for biochemical research
o-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 265°C
Pto. de fusión: 103 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007721
Núm. CAS: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,07284
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9671463eec5179f22df6a2f41e1a78e37824c165&vid=fd15c67254e26fd3cf9cc0494987e6e45c294bda&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 105.0 deg-C
Absorbance max. 0.010 (20 g/L, H2O, 450.0 nm)

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR