Propyl-2-methylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methylbutyric Acid Propyl Ester
P1809-25ML
TCIAP1809-25MLEA 44 EUR
TCIAP1809-25ML
Propyl-2-methylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Propyl-2-methylbutyrate
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Pto. Ebullición: 157°C
Número MDL: MFCD00085211
Núm. CAS: 37064-20-3
EINECS: 253-329-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %