Piperonyl acetate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 3,4-Methylenedioxybenzyl Acetate, Acetic Acid Piperonyl Ester

P1821-25G
TCIAP1821-25GEA 58 EUR
TCIAP1821-25G
Piperonyl acetate ≥98.0% (por GC)
Piperonyl acetate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de inflamación: 113°C
Número MDL: MFCD00014574
Núm. CAS: 326-61-4
EINECS: 206-312-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR