Paladio (II) acetato ≥98.0% (by titrimetric analysis), purificado, purified by sublimation

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Diacetato de paladio, Acetato de paladio(II)

P2161-1G
TCIAP2161-1GEA 238 EUR
TCIAP2161-1G
Paladio (II) acetato ≥98.0% (by titrimetric analysis), purificado, purified by sublimation
Paladio (II) acetato
Formula: C₄H₆O₄Pd
MW: 224.51 g/mol
Pto. de fusión: 205
Número MDL: MFCD00012453
Núm. CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Índice Merck: 14,06991
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88773b8cc00d12095cacd7c46f30cd2c3eee25c6&vid=8f77c1c73a9045587915840f6e266f43c54d7890&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Elemental analysis (Nitrogen) max. 0.30 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR