6-Phenylnicotinic acid ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 6-Phenylpyridine-3-carboxylic acid, 6-Phenylnicotinic acid

P2454-1G
TCIAP2454-1GEA 119 EUR
TCIAP2454-1G
6-Phenylnicotinic acid ≥98.0% (por GC)
6-Phenylnicotinic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
MW: 199.21 g/mol
Número MDL: MFCD03086128
Núm. CAS: 29051-44-3
EINECS: 249-386-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR