Pifithrin-α hydrobromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI

P2751-10MG P2751-50MG
TCIAP2751-10MGEA 107 EUR
TCIAP2751-10MG TCIAP2751-50MG
Pifithrin-α hydrobromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Pifithrin-alpha hydrobromide
Formula: C₁₆H₁₈N₂OS·HBr
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00417851
Núm. CAS: 63208-82-2
Índice Merck: 14,07421

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR