Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼14 estabilizado

Proveedor: TCI
Atención


Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

P2760-25G P2760-500G
TCIAP2760-25GEA 19 EUR
TCIAP2760-25G TCIAP2760-500G
Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼14 estabilizado
Polyethylene glycol dimethacrylate
Formula: (C₂H₄O)nC₈H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014932
Núm. CAS: 25852-47-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
The average value of n 13.0 to 15.0


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR