Ácido 8-quinolinacarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Q0066-1G
TCIAQ0066-1GEA 81 EUR
TCIAQ0066-1G
Ácido 8-quinolinacarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 8-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₂
Número MDL: MFCD00047619
Núm. CAS: 86-59-9
Índice Merck: 14,08070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba0334f000d3add186cef96cec6d2dfcce0d510b&vid=ba0334f000d3add186cef96cec6d2dfcce0d510b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C